Sodium salicylate ≥99.5%, cristallisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28068.296EA 142 EUR InStock
28068.296 28068.460
Sodium salicylate ≥99.5%, cristallisé, GPR RECTAPUR®
Sodium salicylate
Formule: HOC₆H₄COONa
Point de fusion: 200 °C
Densité: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002440
Numéro CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.06 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité