Acide 3-(méthylthio)benzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27200.03 H27200.06 H27200.14
H27200.03EA 49.5 EUR InStock
H27200.03 H27200.06 H27200.14
Acide 3-(méthylthio)benzoïque ≥97%
Acide 3-(méthylthio)benzoïque
Purity: 97% CAS No.: 825-99-0 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 126-132° MDL No.: MFCD00156993
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Point de fusion: 126…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156993
Numéro CAS: 825-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité