Acide phtalique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16167500EA 85.6 EUR InStock
EHERC16167500
Acide phtalique
Acide phtalique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Point d'ébullition: 315…317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002467
Numéro CAS: 88-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité