Acide isophtalique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
122650020 122650050 122655000
ACRO122650020EA 76 EUR InStock
ACRO122650020 ACRO122650050 ACRO122655000
Acide isophtalique 99%
Acide isophtalique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Point d'ébullition: 119 - 121 °C (6 -rr)
Point de fusion: 341…343 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002516
Numéro CAS: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 13,05216
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.0015 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Impurity ≤0.0025 % 3-Carboxy benzaldehyde
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité