Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide isophtalique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC14447000EA 78.2 EUR InStock
EHERC14447000
Acide isophtalique
Acide isophtalique


Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 345…348 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002516
Numéro CAS: 121-91-5
Merck Index: 13,05216
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité