Acide téréphtalique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12527.36EA 42.8 EUR InStock
A12527.36 A12527.0C A12527.30
Acide téréphtalique ≥98%
Acide téréphtalique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Point d'ébullition: 392 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 402 °C (subl.)
Densité: 1,510
Point d'éclair: 260 °C (500 °F)
Numéro MDL: MFCD00002558
Numéro CAS: 100-21-0
Merck Index: 14,9162
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité