Potassium hydrogénophtalate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Hydrogénophtalate de potassium
ACRO417950025EA 254 EUR InStock
ACRO417950025 ACRO417955000
Potassium hydrogénophtalate 99+%
Potassium hydrogénophtalate
Formule: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204,22 g/mol
Point de fusion: 295…300 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
Merck Index: 13,07694
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité