Potassium hydrogénophtalate, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050
1.04874.0250EA 114 EUR InStock
1.04874.0250 1.04874.1000 1.04874.9050
Potassium hydrogénophtalate, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Potassium hydrogénophtalate
Formule: HOOCC₆H₄COOK
Point de fusion: 295…300 °C
Densité: 1.6362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 295 - 300 °C
Molar Mass 204.22 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.636 g/cm3
pH 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité