Potassium hydrogénophtalate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
26948.146EA 31.2 EUR InStock
26948.146 26948.237 26948.294 26948.260
Potassium hydrogénophtalate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium hydrogénophtalate
Formule: HOOCC₆H₄COOK
Point de fusion: 295…300 °C
Densité: 1.6362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Sulphur compounds (as SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité