Salicylate de phényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
165080010 165082500 165080025
ACRO165080010EA 181 EUR InStock
ACRO165080010 ACRO165082500 ACRO165080025
Salicylate de phényle 99%
Salicylate de phényle
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point d'ébullition: 172…173 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 40…44 °C
Densité: 1,307 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002213
Numéro CAS: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07464
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité