Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Fournisseur: MULTIROIR
2291 2292 2293 2294 2295 2296 2299 2298 2288
MULC2291EA 25.6 EUR InStock
MULC2291 MULC2292 MULC2293 MULC2294 MULC2295 MULC2296 MULC2299 MULC2298 MULC2288
Boîtes de rangement, LIGHT BOX
Boîtes Boîtes de rangement
Fabriqué en polypropylène.
  • Totalement transparente
  • Couvercle antidérapant avec système de verrouillage sécurisé par clip
  • Résistante aux chocs
Ces boîtes de rangement sont parfaitement adaptées au stockage et à l'organisation de produits de tailles différentes. Le contenu peut être facilement identifié grâce au matériau transparent.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité