Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,3,5,6-tétrafluorophényl)métaborique ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dihydroxy(2,3,5,6-tétrafluorophényl)borane

L19826.03EA 266 EUR InStock
L19826.03
Acide (2,3,5,6-tétrafluorophényl)métaborique ≥99%
Acide (2,3,5,6-tétrafluorophényl)métaborique


Formule: C₆H₃BF₄O₂
MW: 193,89 g/mol
Point de fusion: ∼ 140…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039310
Numéro CAS: 511295-01-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité