Acide (2,4-difluorophényl)métaborique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
AC35913.1 AC35913.10 AC35913.50 359130010 359130100 359130500
MAYBAC35913.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC35913.1 MAYBAC35913.10 MAYBAC35913.50 ACRO359130010 ACRO359130100 ACRO359130500
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique 98%
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Point de fusion: 247…250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318998
Numéro CAS: 144025-03-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 251 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité