Acide (2,6-difluorophényl)métaborique
Attention
Synonyms: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
005228-1G 005228-5G
FLUO005228-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005228-1G FLUO005228-5G
Acide (2,6-difluorophényl)métaborique
Acide (2,6-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792436
Numéro CAS: 162101-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité