Acide (3,4,5-trifluorophényl)métaborique
Synonyms: (3,4,5-Trifluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,4,5-trifluorophenyl)borane, 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, (3,4,5-Trifluorophenyl)boronic acid
013045-5G 013045-25G
FLUO013045-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013045-5G FLUO013045-25G
Acide (3,4,5-trifluorophényl)métaborique
Acide (3,4,5-trifluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093069
Numéro CAS: 143418-49-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité