Acide (3,4-difluorophényl)métaborique
Synonyms: 3,4-Difluorobenzeneboronic acid, (3,4-Difluorophenyl)metaboric acid, (3,4-Difluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,4-difluorophenyl)borane
013040-25G 013040-5G
FLUO013040-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013040-25G FLUO013040-5G
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00807405
Numéro CAS: 168267-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité