Acide (4-fluorophényl)métaborique
Attention
Synonyms: (4-Fluorophenyl)metaboric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-fluorophenyl)borane
006182-5G 006182-25G 006182-100G
FLUO006182-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006182-5G FLUO006182-25G FLUO006182-100G
Acide (4-fluorophényl)métaborique
Acide (4-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Point de fusion: 263…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039136
Numéro CAS: 1765-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité