Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Synonyms: 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
013043-1G 013043-5G
FLUO013043-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013043-1G FLUO013043-5G
Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Acide (2-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD01320763
Numéro CAS: 175676-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité