2,3,4-Trifluorobenzaldéhyde
Attention
007476-5G 007476-1G
FLUO007476-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007476-5G FLUO007476-1G
2,3,4-Trifluorobenzaldéhyde
2,3,4-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Point d'ébullition: 77…79 °C (20 mmHg)
Densité: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061230
Numéro CAS: 161793-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité