2,3,5-Trifluorobenzaldéhyde
Attention
007954-5G 007954-10G
FLUO007954-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007954-5G FLUO007954-10G
2,3,5-Trifluorobenzaldéhyde
2,3,5-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Densité: 1.407 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00083538
Numéro CAS: 126202-23-1
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité