2,3,6-Trifluorobenzaldéhyde
007477-1G 007477-5G 007477-25G
FLUO007477-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007477-1G FLUO007477-5G FLUO007477-25G
2,3,6-Trifluorobenzaldéhyde
2,3,6-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061195
Numéro CAS: 104451-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité