2,4,5-Trifluorobenzaldéhyde
Attention
001871-10G 001871-50G
FLUO001871-10GEA 0 EUR InStock
FLUO001871-10G FLUO001871-50G
2,4,5-Trifluorobenzaldéhyde
2,4,5-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Densité: 1.408 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061196
Numéro CAS: 165047-24-5
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité