3-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde
Attention
007851-1G 007851-5G
FLUO007851-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007851-1G FLUO007851-5G
3-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde
3-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236222
Numéro CAS: 85684-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité