2,3,4,5-Tétrafluorobenzonitrile
005843-1G 005843-5G
FLUO005843-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005843-1G FLUO005843-5G
2,3,4,5-Tétrafluorobenzonitrile
2,3,4,5-Tétrafluorobenzonitrile
Formule: C₇HF₄N
MW: 175,09 g/mol
Point d'ébullition: 164…165 °C (1013 hPa)
Densité: 1.463 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040187
Numéro CAS: 16582-93-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité