2,3,4-Trifluorobenzonitrile
008712-5G 008712-25G 008712-100G
FLUO008712-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008712-5G FLUO008712-25G FLUO008712-100G
2,3,4-Trifluorobenzonitrile
2,3,4-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C (100 mmHg)
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013288
Numéro CAS: 143879-80-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité