2,3,5-Trifluorobenzonitrile
007957-5G 007957-10G 007957-1G
FLUO007957-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007957-5G FLUO007957-10G FLUO007957-1G
2,3,5-Trifluorobenzonitrile
2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083539
Numéro CAS: 241154-09-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité