3,4,5-Trifluorobenzonitrile
007488-5G 007488-1G
FLUO007488-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007488-5G FLUO007488-1G
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 72…73 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 45…47 °C
Numéro MDL: MFCD00074948
Numéro CAS: 134227-45-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité