2-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
FL7544.1 007544-5G 007544-25G 007544-100G
CHMPFL7544.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL7544.1 FLUO007544-5G FLUO007544-25G FLUO007544-100G
2-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
2-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C (15 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00042409
Numéro CAS: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité