3-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
001489-1G 001489-5G 001489-25G
FLUO001489-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001489-1G FLUO001489-5G FLUO001489-25G
3-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
3-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37 °C
Numéro MDL: MFCD00040959
Numéro CAS: 52771-22-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité