4-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
001405-5G 001405-25G 001405-100G
FLUO001405-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001405-5G FLUO001405-25G FLUO001405-100G
4-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
4-(Trifluorométhoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Densité: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039474
Numéro CAS: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité