4-Fluorophthalonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22624.03 B22624.06
B22624.03EA 116 EUR InStock
B22624.03 B22624.06
4-Fluorophthalonitrile ≥98%
4-Fluorophthalonitrile
Purity: 98% CAS No.: 65610-14-2 Molecular Formula: C8H3FN2 Formula Weight: 146.12 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 2443236 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00210430
Formule: C₈H₃FN₂
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210430
Numéro CAS: 65610-14-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité