Tétrafluoroisophtalonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tetrafluoro-1,3-benzenedicarbonitrile, Tetrafluorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrafluoro-1,3-dicyanobenzene
B21599.03 B21599.06 B21599.14
B21599.03EA 42.4 EUR InStock
B21599.03 B21599.06 B21599.14
Tétrafluoroisophtalonitrile ≥97%
Tétrafluoroisophtalonitrile
Purity: 97% CAS No.: 2377-81-3 Molecular Formula: C8F4N2 Formula Weight: 200.10 Melting Point: 76-78° Beilstein Reference: 6925899 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00013290
Formule: C₈F₄N₂
MW: 200,1 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013290
Numéro CAS: 2377-81-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité