Chlorure de 2,3,4,5-tétrafluorobenzoyle
Danger
Synonyms: 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride
007335-5G 007335-25G
FLUO007335-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007335-5G FLUO007335-25G
Chlorure de 2,3,4,5-tétrafluorobenzoyle
Chlorure de 2,3,4,5-tétrafluorobenzoyle
Formule: C₇HClF₄O
MW: 212,53 g/mol
Point d'ébullition: 53…54 °C (1013 hPa)
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075164
Numéro CAS: 94695-48-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité