Chlorure de 2,3,5-trifluorobenzoyle
007960-5G 007960-1G
FLUO007960-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007960-5G FLUO007960-1G
Chlorure de 2,3,5-trifluorobenzoyle
Chlorure de 2,3,5-trifluorobenzoyle
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Numéro CAS: 240800-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité