Chlorure de 2,3,6-trifluorobenzoyle
Danger
007495-5G 007495-1G
FLUO007495-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007495-5G FLUO007495-1G
Chlorure de 2,3,6-trifluorobenzoyle
Chlorure de 2,3,6-trifluorobenzoyle
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Point d'ébullition: 77…79 °C (20 mmHg)
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061203
Numéro CAS: 189807-20-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité