Chlorure de 2,3-difluorobenzoyle
Synonyms: 2,3-Difluorobenzoylchloride
004788-5G 004788-25G
FLUO004788-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004788-5G FLUO004788-25G
Chlorure de 2,3-difluorobenzoyle
Chlorure de 2,3-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C (1013 hPa)
Densité: 1.423 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042499
Numéro CAS: 18355-73-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité