Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzoyle
Danger
Synonyms: 2,4,5-trifluorobenzoylchloride
001633-5G 001633-25G
FLUO001633-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001633-5G FLUO001633-25G
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzoyle
Chlorure de 2,4,5-trifluorobenzoyle
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (17 mmHg)
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061204
Numéro CAS: 88419-56-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité