Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzoyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
B20323.03 B20323.06
B20323.03EA 53.8 EUR InStock
B20323.03 B20323.06
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzoyle ≥97%
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzoyle
Purity: 97% CAS No.: 79538-29-7 Molecular Formula: C7H2ClF3O Formula Weight: 194.54 Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 167-168° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00070810
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Point d'ébullition: 167…168 °C
Point de fusion: 41 °C
Densité: 1.499
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070810
Numéro CAS: 79538-29-7
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité