Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzoyle
Danger
Synonyms: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
007496-5G 007496-1G 007496-25G
FLUO007496-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007496-5G FLUO007496-1G FLUO007496-25G
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzoyle
Chlorure de 2,4,6-trifluorobenzoyle
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41 °C
Numéro MDL: MFCD00070810
Numéro CAS: 79538-29-7
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité