Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle
Danger
001937-5G 001937-25G
FLUO001937-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001937-5G FLUO001937-25G
Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle
Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C (34 mmHg)
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009929
Numéro CAS: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité