Chlorure de 2-fluorobenzoyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: o-Fluorobenzoyl chloride
A16096.14 A16096.22 A16096.36
A16096.14EA 39.5 EUR InStock
A16096.14 A16096.22 A16096.36
Chlorure de 2-fluorobenzoyle ≥97%
Chlorure de 2-fluorobenzoyle
Purity: 97% CAS No.: 393-52-2 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5365 Odour: Pungent Melting Point: 4-6° Boiling Point: 207° Beilstein Reference: 636864 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000656
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C
Point de fusion: 4…6 °C
Densité: 1.331
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000656
Numéro CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité