Chlorure de 3,4,5-trifluorobenzoyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19188.03EA 82.1 EUR InStock
L19188.03
Chlorure de 3,4,5-trifluorobenzoyle ≥97%
Chlorure de 3,4,5-trifluorobenzoyle
Formule: C₇H₂ClF₃O
MW: 194,54 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083526
Numéro CAS: 177787-26-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité