Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle
Danger
002113-10G 002113-25G 002113-100G
FLUO002113-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002113-10G FLUO002113-25G FLUO002113-100G
Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle
Chlorure de 3,5-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010309
Numéro CAS: 129714-97-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité