Chlorure de 3-fluorobenzoyle
Danger
Synonyms: 3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
001641-25G 001641-100G
FLUO001641-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001641-25G FLUO001641-100G
Chlorure de 3-fluorobenzoyle
Chlorure de 3-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000670
Numéro CAS: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité