Chlorure de 4-fluorobenzoyle
Danger
Synonyms: p-Fluorobenzoyl chloride
001636-100G 001636-500G 001636-25G
FLUO001636-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001636-100G FLUO001636-500G FLUO001636-25G
Chlorure de 4-fluorobenzoyle
Chlorure de 4-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000684
Numéro CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité