Chlorure de pentafluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
147120050 147120250 AC14712.10 AC14712.50 AC14712.1 147121000
ACRO147120050EA 47 EUR InStock
ACRO147120050 ACRO147120250 MAYBAC14712.10 MAYBAC14712.50 MAYBAC14712.1 ACRO147121000
Chlorure de pentafluorobenzoyle 98%
Chlorure de pentafluorobenzoyle
Formule: C₇ClF₅O
MW: 230,52 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C (1013 hPa)
Densité: 1.6 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000657
Numéro CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité