Chlorure de pentafluorobenzoyle
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
001351-25G 001351-100G
FLUO001351-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001351-25G FLUO001351-100G
Chlorure de pentafluorobenzoyle
Chlorure de pentafluorobenzoyle
Formule: C₇ClF₅O
MW: 230,52 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C (1013 hPa)
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000657
Numéro CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité