L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chlorure de pentafluorobenzoyle 98,0 GC_ASSAY_METHOD zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
MQ200
8.41331.0005 8.41331.0025
8.41331.0005EA 80 EUR InStock
8.41331.0005 8.41331.0025
Chlorure de pentafluorobenzoyle 98,0 GC_ASSAY_METHOD zS, Sigma-Aldrich®
Chlorure de pentafluorobenzoyle
Formule: C₇ClF₅O
MW: 230.52 g/mol
Point d'ébullition: 158
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000657
Numéro CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
ONU: 3265
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥98.0%
Identity (IR) Passes test
Boiling Point 158 - 159 °C (1013 hPa)
Density 1.664 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) acidic
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 5 ml 8.41331.0005
Flacon Verre 25 ml 8.41331.0025
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité