Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzoyle
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
007546-5G 007546-25G
FLUO007546-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007546-5G FLUO007546-25G
Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzoyle
Chlorure de 2-(trifluorométhoxy)benzoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C (15 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00052330
Numéro CAS: 162046-61-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité