Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle
007547-5G 007547-25G 007547-1G
FLUO007547-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007547-5G FLUO007547-25G FLUO007547-1G
Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle
Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061268
Numéro CAS: 86270-03-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité